Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Volumetric flasks, Class A, amber, white graduation
Fornecedor: DURAN Group
DURAN®, borosilicate glass, amber, with PE stopper, conformity certified.
  • White graduation, with one graduation mark
  • Certificate of conformity 'DE-M' mark
  • Available with individual certificate
* Boca larga
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. IN Altura Tolerância Und. Referência VWR Quantidade
5* ml 10/19 70 mm 0,04 ± ml 2 612-5332
10* ml 10/19 90 mm 0,04 ± ml 2 612-5337
20 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5338
25 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5339
50 ml 12/21 140 mm 0,06 ± ml 2 612-5340
100 ml 12/21 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5352
100 ml 14/23 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5353
200 ml 14/23 210 mm 0,15 ± ml 2 612-5354
250 ml 14/23 220 mm 0,15 ± ml 2 612-5355
500 ml 19/26 260 mm 0,25 ± ml 2 612-5356
1000 ml 24/29 300 mm 0,4 ± ml 1 612-5357
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd