Print…
Procurou por: Sangue
4  resultados encontrados
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Charles River Laboratories Cell Solutions
Descrição: Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collecti...
Fornecedor: Charles River Laboratories Cell Solutions
Descrição: Cord blood is known to be a rich source of hematopoietic stem cells, which can be used to research hematopoietic and genetic disorders.
Código de Artigo: (ROCKR302-0050)
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption pro...
UOM: 1 * 50 mL
Código de Artigo: (ROCKR500-0100)
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: Bovine/calf blood in heparin sodium.
UOM: 1 * 100 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom