  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "plasma"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/54/18989654.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Ordenar por:
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low m...
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low m...
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low m...
Fornecedor:  H2B SAS (ID BIO)
Descrição:   Human pooled plasma is obtained from plasma units collected in Poland. Units are pooled and 0,2 μm filtered prior to being bottled. The anticoagulant ...
Código de Artigo: (HCMSPB006C-1-CD)
Blocked
Fornecedor:  HemaCare
Descrição:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Crohn's disease (CD). Collected from IRB-co...
UOM:  1 * 2 ml
Código de Artigo: (HCMSPB006C-1-HCV)
Blocked
Fornecedor:  HemaCare
Descrição:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of hepatitis C virus (HCV). Collected from IRB...
UOM:  1 * 2 ml
Código de Artigo: (HCMSPB006C-1-GC)
Blocked
Fornecedor:  HemaCare
Descrição:   Plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of gastric cancer (GC). Patient samples can be used by researchers to...
UOM:  1 * 2 ml
Código de Artigo: (HCMSPB006C-1-LC)
Blocked
Fornecedor:  HemaCare
Descrição:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of lung cancer (LC). Collected from IRB-consen...
UOM:  1 * 2 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 39
  1  2  3  4  5  Próxima