Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "dispensadores-de-fita"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Código de Artigo: (525-0672)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrição:   Dispensadores de plástico adequados para uso com um e/ou múltiplos rolos de fita Time®.
Fornecedor:  MICRONOVA
Descrição:   Dispensador de fita
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (817-1390)
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Código de Artigo: (817-0309)
Fornecedor:  ULTRATAPE
Descrição:   Dispensador
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (817-0311)
Fornecedor:  ULTRATAPE
Descrição:   [EN]DISPENSER STAINLESS STEEL D962 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima