Print…
VWR®, PCR Workstation
Fornecedor: VWR
VWR®
732-2541EA 3120 EUR
732-2541 732-2542 732-2840 732-3900
VWR®, PCR Workstation
Hottes para extracção de gases Estações de Trabalho para PCR
The VWR® PCR Workstation is a PCR enclosure for PCR sample preparation and other sensitive protocols. It offers dual decontamination action by UV inactivation of airborne and surface-bound contaminants and, therefore, represents an ideal environment for PCR set up. Stainless steel housing, front and side panels made of 8 mm Makrolon® protects from UV irradiation.
  • Descontaminação ativa da superfície de trabalho durante o tempo de inatividade por radiação UV
  • Inativação adicional de contaminantes ligados por aerossóis através de recirculação do ar de UV protegida durante o funcionamento
  • Prevenção de contaminação graças à superfície de trabalho antimicrobiana fabricada em aço inoxidável
  • Indicador de função para tubo de recirculação do ar de UV
  • Apresenta o tempo de funcionamento das lâmpadas UV para permitir a substituição atempada de modo a obter intensidade de UV constante
  • Prateleiras amovíveis que proporcionam espaço de armazenamento adicional para tubos de reação, pipetas ou suportes no painel traseiro
  • Quatro tomadas internas para operar equipamento de laboratório como, por exemplo, mini centrífugas ou agitadores tipo vortex permitem a combinação de vários passos de trabalho sem interrupção do fluxo de trabalho
  • O mecanismo de segurança eletromagnético interrompe a radiação UV se o painel frontal for aberto
Grande área para trabalhar sem stress: Fornece um amplo espaço e a possibilidade de acomodar equipamento de bancada, a estação de trabalho para PCR da VWR® permite a combinação de várias etapas de trabalho sem ser necessário mudar de localização, reduzindo assim o risco de contaminação cruzada.
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Certificações: Com teste TÜV e certificado de segurança. Fabricado na Alemanha.
Fornecimento: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.