Print…
VWR® mySPEC, Espetrofotómetros de microvolume
Fornecedor: VWR
VWR®
732-2536EA 0 EUR
732-2536
VWR® mySPEC, Espetrofotómetros de microvolume
Espectrofotómetros e fotômetros Biofotómetros
mySPEC allows you to perform nucleic acid and protein microvolume concentration plus purity measurements.
  • Amplitude dinâmica ampla de 2 ng/µl a 15 µg/µl (dsDNA) acaba com as diluições e cálculos suscetíveis de erros
  • Versões disponíveis de ecrã táctil autónomo de 8,4"
  • Análise de dados automatizada após definições de pureza configuradas pelo utilizador
Os modelos "mySPEC Twin" possuem uma porta adicional para uma cuvete, para possibilitar a realização de medições da densidade da célula ou de atividade enzimática. As versões "Twin" combinam a função de microvolume e de cuvete, incluindo o controlo de temperatura (30...40 °C) e agitador (0; 50; 1000 min-1).
Os módulos pré-configurados permitem a rápida análise de dados totalmente automatizada para várias aplicações, incluindo concentração e pureza de ARN e ADN; medições de proteínas (A280, Bradford, Lowry, BCA, Pierce 660); determinação de eficiências de rotulagem; ensaios colorimétricos sobre atividades enzimáticas e medições de densidade da célula.