Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Mineral Specimens
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/52/18989552.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   SAPPHIRE SPHERE, DIAMETER(IN), 1/32 (0. 1 * 5 unid.
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   RUBY SPHERE, DIAM.(MM), 1.75, GRADE 25 1 * 25 unid.
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   A single crystal is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain ...
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   The Crystal Polishing Kit contains everything needed by the spectroscopist for repolishing and buffing most infrared transmission crystals, including ...
Código de Artigo: (329770-9.4KG)
Fornecedor:  Honeywell Chemicals
Descrição:   Vermiculite research mineral designed for education purposes.
UOM:  1 * 9,4 kg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5