Print…
Balanças de elevada capacidade, série IS
611-8623EA 685 EUR
VWRI611-8623 VWRI611-3573 VWRI611-8624 VWRI611-8622
Balanças de elevada capacidade, série IS
Uma série de balanças robustas e confiáveis para uma ampla gama de aplicações em laboratório e para uso industrial.
  • LCD retroiluminado com contraste ajustável
  • Caixa metálica robusta com capa protetora de plástico
  • Possibilidade de seleção das unidades de medida
  • Contagem de partes, verificação de peso, pesagem percentual, pesagem de animais e determinação de densidade
  • Gancho para pesagem abaixo da balança que pode ser utilizado para pesagem de amostras grandes para determinação de densidade de sólidos (software incluído)
  • Determinação da carga máxima
Nota: Todas estas balanças são agora fornecidas sem bateria interna para estar em conformidade com as recentes Lei de Transporte. Para operação portátil pode ser adquirida uma bateria externa recarregável opcional.
Acessórios: o sistema de tablet opcional (611-8683) é adequado para os modelos indicados com *.
Informações de encomenda: as balanças podem ser fornecidas com o sistema de tablet opcional para uso com os modelos indicados com *.
Fornecimento: Supplied with plastic in use protective cover.
Atenção: Os tablets não estão acreditados para uso com balanças com certificado de aprovação CE.