Incubadoras com agitação de dimensões reduzidas. As incubadora ILS 4 e ILS 6 com agitador orbital integrado têm um design compacto e empilhável e uma ampla gama de temperaturas que as torna ideais para aplicações de biologia molecular e uso geral. O sistema de controlo de temperatura SmartChek™ (exclusivo VWR Collection) garante um controlo de temperatura preciso. A convecção mecânica mantém a temperatura estável e permite uma recuperação rápida após abertura da porta. Um termoestato de segurança está localizado na parte traseira da unidade. A porta isolada tem um grande painel de observação de vidro duplo e abre quase 180º para fácil acesso.
- Sistem de controlo de temperatura SmartChek™
- Display digital
- ILS 4 com design empilhável para economizar espaço
- Gama completa de acessórios disponível
Acessórios: * ILS 4 permite o número de frascos: 4×1000 ml, 5×500 ml, 9×250 ml ou 16×125 ml
**ILS 6 permite o número de frascos: 4×2000 ml, 6×1000 ml, 8×500 ml, 12×250 ml or 20×125 ml ou 30×50 ml
Fornecimento: fornecidas com duas prateleiras. Outros acessórios estão disponíveis e devem ser encomendados separadamente.