Print…
VWR®, Temporizador digital, dois canais
Fornecedor: VWR
VWR®
609-0199EA 58 EUR
609-0199 VWRU89140-196
VWR®, Temporizador digital, dois canais
Temporizadores Temporizadores digitais
  • Duas contagens decrescentes em simultâneo a partir de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
  • LED verde pisca durante a contagem decrescente
  • LED vermelho pisca assim que o zero for atingido
  • Volume ajustável: alto, baixo ou desligado para operação com LED silencioso
Certificações: Em conformidade com as normas ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, acreditadas pela A2LA, indica reastreabilidade aos padrões NIST.
Fornecimento: fornecido com baterias, traseira magnética, clip e certificado de calibração.