Print…
Procurou por: Waves and Oscillations Learning Activities
3  resultados encontrados
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: ELC
Descrição: Uma gama de geradores de funções para uso no laboratório de ensino ou para o desenvolvimento e ensaio de equipamento eletrónico.
Código de Artigo: (AESCOF010N)
Fornecedor: AESCULAP AG & CO
Descrição: Material educational, Waves and Oscillations, Aplicação: Física, Tuning fork, 440 Hz (a1)
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BINH1009957)
Fornecedor: Binhold, Paul Lehrmittel
Descrição: Function generator with external sweep function and power amplifier for use in versatile student and practical experiments covering simple harmonic os...
UOM: 1 * 1 unid.
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom