Print…
Procurou por: Microbiology Learning Activities
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (EDVO222)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: The Green Fluorescent Protein (GFP) from the jellyfish Aequorea victoria is used extensively in all areas of science. Many organisms have been ...
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Código de Artigo: (EDVO221)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: In this experiment, students see a blue colour change in transformed cells due to the switching on of a gene. The pGAL plasmid gives a blue colour dye...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EDVO255)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: When bacteria are used to make medicinally useful proteins by transformation, the protein of interest must be separated from all of the other cellular...
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (EDVO223/AP08)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: In this experiment, transformed cells take up a plasmid containing the Green Fluorescent Protein (GFP) gene. The GFP gene was isolated from the jellyf...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BE-301)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Bacterial conjugation is a naturally occurring process that allows the transfer of DNA from one bacterium to another, which allows the transfer of gen...
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (BE-202)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: The Gram staining method was first described in 1844 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram, after whom the test was named. The Gram staini...
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (BE-201)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: This kit teaches aseptic handling techniques and cultivation of bacteria in liquid culture media and on solid phase agar plates. This kit is designed ...
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (BE-203)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Antibiotics play a crucial role in the manipulation, screening and killing of bacteria in a range of biotechnology processes. This kit specifically t...
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (EDVO615)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: Material educational, Microbiology, Aplicação: Microbiologia
UOM: 1 * 1 mL
Código de Artigo: (EDVO616)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: Material educational, Microbiology, Aplicação: Microbiologia, ReadyPour™ LB agar with ampicillin
UOM: 1 * 170 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom