Print…
BOD EVO Sensor System 6
Fornecedor: VELP Scientifica
705-0780EA 2170 EUR
VELPS10220156 VELPS10220146
BOD EVO Sensor System 6
Medição de CBO pelo método respirométrico sem utilização de mercúrio para determinar a quantidade de oxigénio dissolvido consumido pelos microrganismos aeróbicos na água
  • Muito simples de usar e isento de mercúrio
  • Dados em tempo real (CBO em ppm) são apresentados no display do sensor de cada frasco
  • Utilizando uma transmissão de dados Wireless, um teste de até 5 dias pode armazenar resultados a cada 30 minutos até 24 horas
  • 6 frascos de amostra com estação de agitação magnética para assegurar reprodutibilidade
  • Escalas de CBO: 90/250/600/999 ppm
O sensor utiliza tencologia manométrica e controlo por microprocessador para fazer medições regulares em períodos definidos. Cada sensor requer 2 baterias de lítio com classificação IP 54. Utilizando o Wireless Databox™ e BODSoft™, os dados de até 80 amostras podem ser monitorizados, comparados e armazenados.
O controlo da temperatura é geralmente necessário para resultados mais reprodutíveis - câmaras termoestáticas e incubadoras vendidas em separado, para mais informações contacte-nos.
Fornecimento: o BOD EVO Sensor System inclui uma estação de agitação de 6 posições com sensores CBO, frascos de amostra de vidro escuro, suportes e barras de agitação.