Os suportes e placas permeáveis HTS Transwell® foram concebidos para automação e facilidade de manuseamento.
Suportes permeáveis de 24 poços HTS Transwell®
O apoio permeável de 24 poços HTS Transwell® tem uma série de 24 poços com inserts para membranas ligados por um tabuleiro rígido compatível com sistemas robotizados que permite que todos os 24 apoios Transwell® sejam entregues numa única unidade.
- Selecção de membranas de PC com um tamanho do poro de 0,4 μm ou 3,0 μm, ou membrana de poliéster (PET) com um tamanho do poro de 0,4 µm
- Tratadas para uma aderência óptima das células
- A embalagem individual tem 2 HTS Transwell®-24 unidades carregadas em dois tabuleiros de reservatórios abertos e duas placas de 24 poços embaladas individualmente
- A embalagem a granel tem 12 HTS Transwell®-24 unidades carregadas em placas de 24 poços apenas, os reservatórios podem ser adquiridos separadamente
Sistemas e placas de apoio permeáveis de 96 poços HTS Transwell®
O apoio permeável de 96 poços HTS Transwell® tem uma série de 96 poços com inserts para membranas ligados por um tabuleiro rígido compatível com sistemas robotizados que permite que todos os 96 insertos sejam tratados como uma única unidade.
- Selecção de membrana de poliéster (PET) (tamanhos de poros de 1,0 µm ou 8,0 µm) ou membrana de PC (tamanhos de poros de 0,4 µm, 3,0 µm ou 5,0 µm)
- As aberturas de acesso grandes apicais e basolaterais permitem a amostragem eficiente de meios e facilitam o acesso automático ou manual
- Optimizado para automatização, com aberturas de distribuidor multicanais, melhor superfície de preensão e códigos de barras padrão
- A placa de reservatórios permite a distribuição simultânea de 96 poços e é entregue com um estabilizador de meios removível para reduzir o risco de derramamentos durante o manuseamento
- A placa receptora isola cada poço para permitir 96 ensaios individuais
Embalagem: Os sistemas HTS Transwell®-96 (PC de 0,4 µm e PET de 1,0 µm) são embalados com a placa para insertos de 96 poços numa placa de reservatórios e inclui a placa receptora de 96 poços com tampa. As placas para poços HTS Transwell®-96 (PC de 3,0 µm e 5,0 µm, PET de 8,0 µm) são embaladas com a placa para insertos de 96 poços na placa receptora de 96 poços com tampa. As placas de reservatórios podem ser adquiridas separadamente.