Print…
Sistema de corte seguro, SECUPRO MARTEGO
Fornecedor: Martor
223-0099EA 65.2 EUR
223-0099
Sistema de corte seguro, SECUPRO MARTEGO
Facas
Lâmina de aço, pega de alumínio.
  • Para utilização por esquerdinos e destros
  • A lâmina com mola retrai automaticamente – mesmo se o utilizador continuar a segurar a alavanca articulada
  • O bloqueio de segurança evita que a lâmina se abra acidentalmente
  • Troca fácil de lâminas: Não são necessárias ferramentas adicionais
  • Com lâmina de 2 rebordos/4 pontos para maior economia
Este sistema de corte seguro, com sistema de retração automática da lâmina, foi concebido para todos os trabalhos de corte normais, especialmente para o corte de caixas. A alavanca articulada ergonómica – fabricada em alumínio e com um componente de plástico flexível – proporciona um manuseamento confortável e antiderrapante.
Certificações: Aprovado pela TÜV