DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
- Specially shaped grip zones on the bottles for safer and easier handling
- Ergonomic GL 45 screw cap made from food grade polypropylene
- Shortened threads on bottle and cap for faster opening
- Dedicated accessories for easy and simple identification and personalisation
- Glass Type I according to USP, EP and JP
O frasco YOUTILITY representa uma nova geração de frascos de laboratório de vidro para uso numa ampla e diversa gama de aplicações. A inovação não se limita a uma melhoria na forma ergonómica do frasco, abrange também acessórios dedicados com características novas para melhorar o manuseamento, identificação de amostras e facilidade de utilização.