Print…
Hand cleansers, Estesol® premium
Fornecedor: SC Johnson
Estesol® premium
EVON22350EA 152.1 EUR
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Cuidados com a pele Sabões e Produtos de Limpeza de Pele
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Colour: Clear
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904