Print…
Alcohol meter, Alcotest® 7510
Fornecedor: Dräger
DRAE8319760EA 2367 EUR
DRAE8319760
Alcohol meter, Alcotest® 7510
Alcoómetros
O Alcotest 7510 é um instrumento portátil de medição do álcool no ar expirado compacto e robusto, especialmente projetado para aplicações de triagem avançada.
  • Higiénico, fácil de usar
  • Proporciona resultados rápidos, precisos e confiáveis num formato fácil de ler
  • Pode ser facilmente adaptado para atender diferentes regulamentações e directrizes internacionais
Suitable for use by police as well as in commerce and industry as an alcohol screening device, it can also be used for evidential testing purposes, subject to relevant local and market sector approvals.