Print…
Colecalciferol
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM11792-5EA 215 EUR
CAYM11792-5 CAYM11792-10 CAYM11792-1
Colecalciferol
Colecalciferol
Fórmula: C₂₇H₄₄O
Peso Molecular: 384,65 g/mol
Número MDL : MFCD00078131
Número CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II