Print…
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H60248.06EA 62.8 EUR
H60248.06 H60248.14
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
5-Methyl-1H-tetrazole
Fórmula: C₂H₄N₄
Peso Molecular: 84,08 g/mol
Ponto de Fusão: 142…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185824
Número CAS: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2