Sodium stannate hydrate, grade reagente
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
14021.36EA
119
EUR
14021.36
14021.22
Sodium stannate hydrate, grade reagente
Sodium stannate hydrate
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
Fórmula:
Na₂O₃Sn·H₂O Peso Molecular: 212,67 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 140 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014241 Número CAS: 12058-66-1 EINECS: 235-030-5 |