Print…
Pilocarpine hydrochloride
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM14487-500EA 69.5 EUR
CAYM14487-500 CAYM14487-10 CAYM14487-1 CAYM14487-5
Pilocarpine hydrochloride
Pilocarpine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00012722
Número CAS: 54-71-7
EINECS: 200-212-5