Print…
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H27338.03EA 142 EUR
H27338.03
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₆N₂O
Peso Molecular: 110,12 g/mol
Ponto de Fusão: 52…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030439
Número CAS: 39021-62-0