D-(-)-Luciferin potassium salt
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM14681-100EA
130
EUR
CAYM14681-100
CAYM14681-50
CAYM14681-1
CAYM14681-500
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fórmula:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂ Peso Molecular: 318,41 g/mol |
Número MDL :
MFCD00044928 Número CAS: 115144-35-9 |