Print…
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
47030.30EA 667 EUR
47030.30 47030.18
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Fórmula: B₂Zr
Peso Molecular: 112,84 g/mol
Ponto de Fusão: 3000 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064648
Número CAS: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III