Print…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Atenção
H61933.03EA 96.6 EUR
H61933.03
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Peso Molecular: 285,02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835318
Número CAS: 157026-18-1