Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Atenção
H61753.14EA 262 EUR
H61753.14
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClFNO
Peso Molecular: 219,55 g/mol
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115715
Número CAS: 114776-15-7