Print…
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
H37989.06EA 117 EUR
H37989.06 H37989.03
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Peso Molecular: 292,2
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04039974
Número CAS: 479719-88-5
EINECS: 000-000-0
UN: 0000