Print…
Pinostilbene
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM14044-1EA 47.3 EUR
CAYM14044-1 CAYM14044-10 CAYM14044-5 CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Número MDL : MFCD12407153
Número CAS: 42438-89-1