Print…
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Medidor de oxigénio, portátil
Fornecedor: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0176EA 1140 EUR
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Medidor de oxigénio, portátil
Medidores electroquímicos Oxímetros
Equipamento de fácil utilização com caixa robusta e grau de proteção IP 67, fornece alta resolução e exatidão para medições precisas em campo. Com saída USB (à prova de água) para conexão a PC. Em conformidade com as BPL.
  • Display gráfico LCD grande com retroiluminação LED contínua que mostra os valores de temperatura e de oxigénio em simultâneo
  • Função de registo de dados selecionável entre 1 minuto e 1 hora
  • Capacidade de memória de 5000 conjuntos de dados; memória adicional de 200 pontos para armazenamento manual
  • Desligar automático: ajustável de 10 minutos a 24 horas
  • Auto-teste e diagnóstico avançados (diagnóstico de eficiência de elétrodos, controlo da variação), ícone de calibração é exibido quando a recalibração é necessária
  • Funciona com fonte de alimentação ou com 4 pilhas AA durante mais de 1000 horas
Informações de encomenda: conjunto portátil OX 4100 H inclui o equipamento numa caixa de plástico robusta, a sonda de oxigénio galvânica OXY11-3 com sensor de temperatura incorporado, cabo de 3 m e suporte, kit de manutenção e manual de instruções (em 22 idiomas) em CD-ROM.
Fornecimento: Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,