Print…
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, Medidor de pH/mV/ºC, portátil
Fornecedor: VWR
VWR® pHenomenal®
662-1659EA 746 EUR
662-1659
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, Medidor de pH/mV/ºC, portátil
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Equipamento de fácil utilização com caixa com grau de proteção IP 67, fornece alta resolução e exatidão para medições precisas em campo. Com saída USB (à prova de água) para conexão a PC. Em conformidade com as BPL.
  • Display gráfico LCD grande com retroiluminação LED contínua que mostra os valores de temperatura e de pH/mV em simultâneo
  • Função de registo de dados selecionável entre 1 minuto e 1 hora
  • Capacidade de memória de 5000 conjuntos de dados; memória adicional de 200 pontos para armazenamento manual
  • Desligar automático: ajustável de 10 minutos a 24 horas
  • Reconhecimento automático dos tampões DIN e NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Três tampões técnicos adicionais a 25ºC (4,00 / 7,00 / 10,00) na memória
  • Auto-teste e diagnóstico avançados (diagnóstico de eficiência de elétrodos, controlo da variação), ícone de calibração é exibido quando a recalibração é necessária
  • Funciona com fonte de alimentação ou com 4 pilhas AA durante mais de 1000 horas
Fornecimento: Ready to use portable pH kit pH 1100 H (662-1659) includes instrument in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable).