Este instrumento fácil de usar, com um suporte para elétrodo articulado e caixa com grau de proteção IP 43, oferece alta resolução e exatidão para medições precisas. Inclui saída USB para ligação a um computador. Em conformidade com a norma BPL.
- Display gráfico LCD grande com retroiluminação LED contínua que mostra os valores de temperatura e de pH/mV em simultâneo
- Função de registo de dados selecionável entre 1 minuto e 1 hora; capacidade de memória de 5000 conjuntos de dados
- Desligar automático: ajustável de 10 minutos a 24 horas
- Reconhecimento automático dos tampões DIN e NIST (1,68 / 4,00 /6,86 / 9,18 / 12,54)
- Três tampões técnicos adicionais a 25ºC (4,00 / 7,00 / 10,00) na memória
- Auto-teste e diagnóstico avançados (diagnóstico de eficiência de elétrodos, controlo da variação), ícone de calibração é exibido quando a recalibração é necessária
- Funciona com fonte de alimentação ou com 4 pilhas AA durante mais de 1000 horas
Informações de encomenda: conjunto pH 1100L inclui o eléctrodo de vidro de pH 221 com sensor de temperatura incorporado, cabo de 1 m e suporte articulado, dois tampões (4,00 / 7,00), copo de plástico e manual de instruções (em 22 idiomas) em CD-ROM.
O conjunto de Life Science pH 1100LB inclui um eléctrodo Biotech LS 221 com cabo de 1 m em vez do eléctrodo 221.
Fornecimento: Ready to use pH 1100L kit (662-1657) includes meter glass pH electrode with built-in pHenomenal 221 temperature sensor, 4 LR06 batteries, 1 m cable and articulated stand, 2×50 ml buffers (pH 4,00 and 7,00), 50 ml plastic beaker, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM and plugin power supply.
The life science kit pH 1100LB (662-1891) includes the LS 221 Biotech electrode with 1 m cable instead of the 221 electrode.