Print…
VWR®, Lupa de bancada com iluminação LED
Fornecedor: VWR
630-1948EA 118 EUR
630-1948 630-1947 630-1951 630-1950
VWR®, Lupa de bancada com iluminação LED
Lupas
Estas lupas iluminadas podem ser fixadas em uma mesa ou bancada.
  • Os modelos quadrados têm 80 LEDs, enquanto os modelos redondos têm 90
  • Braço articulado (800 mm) para uma rotação de 200º e melhor manipulação
  • Tampa para proteger a lente de poeira e riscos quando não está a ser utilizada
Designed for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries, alloy and jewellery manufacturing.
Electrical data: 270 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 6,5 W (square magnifiers); 300 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 7 W (round magnifiers)
Informações de encomenda: Includes a table bracket.