Print…
Kits de isolamento de plasmídeo sem endotoxinas, E.Z.N.A.®
Fornecedor: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D6926-04EA 1960 EUR
D6926-04 D6948-01 D6948-00 D6915-03 D6926-03 D6926-00 D6926-01 D6915-00
Kits de isolamento de plasmídeo sem endotoxinas, E.Z.N.A.®
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
O plasmídeo isolado com procedimentos de purificação tradicionais contém normalmente elevados níveis de endotoxinas que pode interferir significativamente com as experiências de transfecção a jusante. Os kits para extração de plasmídeo sem endotoxinas E.Z.N.A.® constituem um passo eficiente para a remoção de endotoxinas no procedimento de purificação de plasmídeos a fim de produzir um plasmídeo para transfecção de alta qualidade.