Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (40)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
nozes-de-fixacao
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/66/18944966.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Nozes de vários materiais para uso universal.
Código de Artigo: (241-0113)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para ligar duas varetas em qualquer ângulo
UOM:  1 * 2 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para varetas de 8, 12, 13, 16 e 21 mm de diâmetro.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para montar varetas de 12, 13 e 16 mm de diâmetro.
Fornecedor:  USBECK Laborgeräte
Descrição:   Para a montagem de suportes.
Código de Artigo: (241-0370)
Fornecedor:  USBECK Laborgeräte
Descrição:   Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  USBECK Laborgeräte
Descrição:   Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Código de Artigo: (241-0250)
Fornecedor:  USBECK Laborgeräte
Descrição:   Bossheads made of powder-coated zinc-die casting.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 36
  1  2  3  4  5  Próxima