Gostaria de reiniciar sessão?
Lateral Flow test for E. coli, Singlepath® E. coli O157 and Duopath® Verotoxins
Fornecedor: Merck Millipore
Duopath® Singlepath®
Estes testes rápidos e inovadores facilitam a triagem de organismos patogénicos. Os resultados são fáceis de obter, fiáveis e estão disponíveis em apenas 20 minutos, após um préenriquecimento adequado. Os meios de enriquecimento específicos contribuem para a obtenção de resultados precisos e fiáveis. O formato de um só passo reduz a possibilidade de ocorrência de falhas durante o manuseamento.
  • Fáceis de usar, basta adicionar a amostra e ler o resultado
  • Resultados seguros, claros e unívocos dos testes positivos ou negativos com controlo positivo incorporado
  • Resultados fiáveis, com a mesma sensibilidade do método oficial de meios de cultura
  • Resultados económicos e rápidos, para economizar custos de mão-de-obra e de material
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Norma Und. Para Referência VWR Quantidade
Singlepath® E. coli 0157 Aprovação AOAC 25 Tests - 1.04141.0001
Duopath® STEC - 25 Tests - 1.04156.0001
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Norma Und. Referência VWR Quantidade
Caldo m EC com novobiocina - 500 g 1.14582.0500
Caldo mTSB com novobiocina - 500 g 1.09205.0500
Suplemento p/ caldo CAYE - 10 Vial 1.00051.0010
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd