Print…
Lateral Flow test for Bacillus cereus, Duopath® Cereus Enterotoxins
1.04146.0001EA 192 EUR
MERC1.04146.0001
Lateral Flow test for Bacillus cereus, Duopath® Cereus Enterotoxins
Estes testes rápidos e inovadores facilitam a triagem de organismos patogénicos. Os resultados são fáceis de obter, fiáveis e estão disponíveis em apenas 20 minutos, após um préenriquecimento adequado. Os meios de enriquecimento específicos contribuem para a obtenção de resultados precisos e fiáveis. O formato de um só passo reduz a possibilidade de ocorrência de falhas durante o manuseamento.
  • Fáceis de usar, basta adicionar a amostra e ler o resultado
  • Resultados seguros, claros e unívocos dos testes positivos ou negativos com controlo positivo incorporado
  • Resultados fiáveis, com a mesma sensibilidade do método oficial de meios de cultura
  • Resultados económicos e rápidos, para economizar custos de mão-de-obra e de material