Print…
Lateral Flow test for Campylobacter, Singlepath® Campylobacter
Fornecedor: Merck
Singlepath®
1.04143.0001EA 230 EUR
1.04143.0001
Lateral Flow test for Campylobacter, Singlepath® Campylobacter
Testes para microbiologia Testes de Antigénio-Anticorpo Ag-AK, Lateral Flow
Campylobacteriose é uma infecção causada por Campylobacter, mais comumente C. jejuni. Produz diarreia ou disenteria inflamatória, às vezes sanguinolenta, incluindo cólicas, febre e dor abdominal. O distúrbio neurológico debilitante, a síndrome de Guillain-Barré (GBS), bem como a artrite reativa, também foram associados a infecções recentes por certas cepas de C. jejuni. C. lari e o patógeno emergente, C. upsaliensis, também foram relatados em uma pequena porcentagem de casos de infecção humana por Campylobacter. Campylobacter spp. são altamente infecciosos - apenas 500 bactérias podem causar doenças. Há uma demanda crescente por testes de Campylobacter em alimentos para atender aos regulamentos relativos aos níveis de Campylobacter em aves. A maioria das Campylobacter spp. são relativamente inativos metabolicamente, dificultando a identificação com base em características bioquímicas. Atualmente, as técnicas mais comumente usadas para testar produtos alimentícios para Campylobacter são métodos tradicionais baseados em meios de cultura. Testes inovadores e rápidos tornam o rastreamento de organismos patogênicos mais fácil. O formato de uma etapa reduz a possibilidade de erros durante o manuseio.
  • Fáceis de usar, basta adicionar a amostra e ler o resultado
  • Resultados seguros, claros e unívocos dos testes positivos ou negativos com controlo positivo incorporado
  • Resultados fiáveis, com a mesma sensibilidade do método oficial de meios de cultura
  • Resultados económicos e rápidos, para economizar custos de mão-de-obra e de material
Certificações: According AOAC-RI