Print…
Fixador de citologia, Q Path® Cytofix
Fornecedor: Avantor
VWR® Q path®
00656746.EA 204 EUR
00656746.
Fixador de citologia, Q Path® Cytofix
Corantes Microscopy and staining reagents
Fixador, que combina as qualidades coagulantes do álcool, para permitir uma melhor fixação dos elementos nucleares e citoplasmáticos. Os eritrócitos são lisados e, portanto, não obscurecem a observação dos elementos de interesse. Este fixador pode ser usado de acordo com o método Saccomanno.
Normalmente usado em citologia, é recomendado para citologias de urina, líquido pleural ou peritoneal, lavados brônquicos e amostras cervicais/vaginais.
Embalagem: Bag-in-box (CUBITAINER®).