  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "corantes-para-imagiologia-in-vivo"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/18/18945318.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   CF™ 770 free acid
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Chromogenic and fluorogenic peroxidase substrates.
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Near-infrared (near-IR) dyes offer important advantages over traditional visible light dyes. Because cellular or tissue components produce minimal aut...
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   VivoBrite™ Antibody Labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye and all other components required for antibody labeling and purification.
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   D-Luciferin is a substrate for the enzyme firefly luciferase. Chemiluminescence at 560 nm is generated when luciferin is oxidised by an ATP-dependent ...
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   β-Glucuronidase substrates are easier to detect against the background of plant cells.
Código de Artigo: (10026.)
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   X-β-D-cellobioside (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-cellobioside) is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase. Enzymatic cleavage of the substra...
UOM:  1 * 25 mg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8