Print…
YPD meio líquido, para biotecnologia
Fornecedor: Avantor
VWR®
1B1493-1LEA 164 EUR
1B1493-1L
YPD meio líquido, para biotecnologia
Meios de cultura Meios Preparados
A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
pH (25 °C): 6,14 to 7,14