Print…
2-Bromoindene ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B25474.03EA 40.5 EUR
B25474.03 B25474.14 B25474.06
2-Bromoindene ≥98%
2-Bromoindene
Fórmula: C₉H₇Br
Peso Molecular: 195,06 g/mol
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797863
Número CAS: 10485-09-3