Print…
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥99%
Atenção
H50778.MDEA 72.9 EUR
H50778.MD
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥99%
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Fórmula: C₁₂H₁₆ClNO
Peso Molecular: 225,72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06246346
Número CAS: 254883-43-7