Print…
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas
Fornecedor: VWR
VWR®
521-1752EA 10710 EUR
521-1752 521-1751
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas
Centrífugas Centrífugas de bancada
Estas centrífugas versáteis são ideais para várias aplicações de rotina nas indústrias farmacêutica e biotecnológica, assim como em investigação académica. Disponibilizam uma capacidade excecional e um design ergonómico que facilita o trabalho em bancada.
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: O sistemade intercâmbio de rotor sem ferramentas permite a troca rápida do rotor; pressionando apenas um botão, os utilizadores podem trocar rapidamente os rotores e aceder com facilidade à câmara do rotor para limpeza
  • Sistema de selagem do recipiente antiaerossol ClickSeal®: Abertura/fecho com uma só mão, não estraga as luvas, não necessita de tampas roscadas nem de clipes complicados
  • A tecnologia SMARTSpin® otimiza a aceleração, a travagem e o desequilíbrio de cargas residuais para a máxima segurança, processamentos suaves e separações reprodutíveis
  • Poupança de tempo com a função Pulse para centrifugações curtas
  • Os controlos intuitivos e o visor LCD grande e brilhante simplificam a operação e a programação
As centrífugas Mega Star estão disponíveis em versão ventilada ou refrigerada. A versão refrigerada, com função de pré-arrefecimento, é adequada para o processamento de amostras termicamente sensíveis com controlo entre −10 e +40 °C.
Rotor de oscilação TX-750: Este rotor de alta capacidade (4×750 ml) acelera a produtividade com até 196 tubos de 5/7 ml de colheita de sangue ou 28 tubos cónicos de 50 ml numa única operação.
Informações de encomenda: Fornecido como pacotes completos, incl. centrífugo, rotor, conjunto de quatro baldes redondos, quatro tampas ClickSeal®, dois cabos elétricos (ficha europeia e Reino Unido) e dispositivo móvel USB com manuais. Os adaptadores necessitam de ser encomendados em separado.
Os centrífugos podem ser utilizados com todos os rotores adequados para os centrífugos Megafuge 40/40R. Estão disponíveis rotores adicionais por encomenda.