Print…
Tiossulfato de sódio 20 g/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
HT1005-100MLEA 103 EUR
HT1005-100ML
Tiossulfato de sódio 20 g/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158,11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5