Print…
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Atenção
H31759.MDEA 51.2 EUR
H31759.MD
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Peso Molecular: 179,15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08688582
Número CAS: 886732-29-2