Print…
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Atenção
H52610.03EA 250 EUR
H52610.03 H52610.MD
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BFNO₄
Peso Molecular: 212,97 g/mol
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436059
Número CAS: 913835-58-2