Print…
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Atenção
H52934.03EA 356 EUR
H52934.03
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BFNO₄
Peso Molecular: 227,00 g/mol
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235044
Número CAS: 874219-25-7