Print…
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Atenção
H52596.03EA 335 EUR
H52596.03 H52596.MD
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BFNO₄
Peso Molecular: 227,00 g/mol
Ponto de Fusão: 217…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689535
Número CAS: 874289-21-1