Print…
Tambor, em 8
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
445-2121EA 498 EUR
445-2121
Tambor, em 8
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
  • Aceita praticamente qualquer recipiente, incluindo garrafas de reagente, frascos de pó e latas de tinta cujas dimensões não excedam 200 mm de comprimento e 120 mm de diâmetro
Informações de encomenda: This is an accessory only, and the STR4 rotator drive (445-2110) is needed.